Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butylétain trichlorure

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Trichlorure de butylétainEtain butyle trichlorureTrichlorobutylstannane

EHERCA10931700EA 81.9 EUR InStock
EHERCA10931700
Butylétain trichlorure
Butylétain trichlorure


Formule: C₄H₉Cl₃Sn
MW: 282,18 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Densité: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000515
Numéro CAS: 1118-46-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité