Trichloro(méthyl)silane 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trichloro(methyl)silane
127930100 127935000
ACRO127930100EA 24.8 EUR InStock
ACRO127930100 ACRO127935000
Trichloro(méthyl)silane 98+%
Trichloro(méthyl)silane
Formule: CH₃Cl₃Si
MW: 149,48 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –77 °C
Densité: 1.27 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000481
Numéro CAS: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
ONU: 1250
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475226-36
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité