L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Trichloro(méthyl)silane zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trichloro(methyl)silane
MQ200
8.08255.0250 8.08255.1000
8.08255.0250EA 33.1 EUR InStock
8.08255.0250 8.08255.1000
Trichloro(méthyl)silane zS, Sigma-Aldrich®
Trichloro(méthyl)silane
Formule: CH₃Cl₃Si
MW: 149.48 g/mol
Point d'ébullition: 66
Point de fusion: –90 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000481
Numéro CAS: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
ONU: 1250
ADR: 3 (8) II
ATTEINDRE: 01-2119475226-36
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 149.47 g/mol
Boiling Point 66 °C
Vapor Pressure 189 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.411 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 10.4 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic,Hydrolysis
Ignition Point 500 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité