Trichloro(éthyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21667.0025EA 142 EUR InStock
8.21667.0025
Trichloro(éthyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trichloro(éthyl)silane
Formule: C₂H₅Cl₃Si
MW: 163,51 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –105,6 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000485
Numéro CAS: 115-21-9
ONU: 1196
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -105 °C
Molar Mass 163.5 g/mol
Boiling Point 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Refractive Index 1.4257 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.68 %(V)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 385 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité