(3-Chloropropyl)triméthoxysilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42413.AD 42413.AK 42413.K2
42413.ADEA 32.7 EUR InStock
42413.AD 42413.AK 42413.K2
(3-Chloropropyl)triméthoxysilane ≥97%
(3-Chloropropyl)triméthoxysilane
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
Purity: 97+% CAS No.: 2530-87-2 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 198.72 Flash Point: 78°(172°F) Physical Form: Liquid Density: 1.077 Refractive Index: 1.4200 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Recognizable Melting Point: -50° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 969627 MDL No.: MFCD00000997
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Point d'ébullition: 195…197 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.077
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000997
Numéro CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité