3-(Triéthoxysilyl)propiononitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03543.14 L03543.22
L03543.14EA 48.1 EUR InStock
L03543.14 L03543.22
3-(Triéthoxysilyl)propiononitrile ≥97%
3-(Triéthoxysilyl)propiononitrile
Purity: 97% CAS No.: 919-31-3 Molecular Formula: NCCH2CH2Si(OCH2CH3)3 Formula Weight: 217.34 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4130 Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 1776392 MDL No.: MFCD00019851
Formule: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 224…225 °C
Densité: 0.980
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019851
Numéro CAS: 919-31-3
EINECS: 213-050-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité