(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Triéthoxy(3-aminopropyl)silane3-(Triéthoxysilyl)propylamine
ROTH2328.1EA 25.5 EUR InStock
ROTH2328.1 ROTH2328.2
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Numéro MDL: MFCD00008207
Numéro CAS: 919-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité