(3-Aminopropyl)triéthoxysilane ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3648-100ML A3648-500ML
A3648-100MLEA 79 EUR InStock
A3648-100ML A3648-500ML
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane ≥98%, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
(3-Aminopropyl)triethoxysilane forms aminopropyl derivative of glass, an adsorbent for affinity chromatography. It is used to prepare positively charged slides suitable for use with various immunohistochemical and in situ hybridisation procedures.
  • (3-Aminopropyl)triethoxysilane has been used for the preparation of cadherin surfaces on glass slides
  • It has been used for the preparation of RGD (Arg-Gly-Asp)-treated silicone membranes
  • It has been used for the preparation of the avidin–biotin coverslips
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220...222 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C (closed cup)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00008207
Numéro CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a07340525426976cf74fa4a0198209d2ddbe338&vid=894153faf7198732baf783cf3360afdd89507084&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colorless to Very Faint Yellow
Appearance (Form) Liquid
Appearance (Turbidity) Clear
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Titration by HClO₄ ≥98%
Recommended Retest Period 2 years
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité