(3-Aminopropyl)triméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 3-(Triméthoxysilyl)propylamineTriméthoxy(3-aminopropyl)silane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18550.0250EA 143 EUR InStock
8.18550.0250 8.18550.9999
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 179,29 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0265 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008206
Numéro CAS: 13822-56-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 179.29 g/mol
Boiling Point 194 °C (1013 hPa)
Flash Point 90 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 295 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité