N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16981.0B A16981.18 A16981.30
A16981.0BEA 231 EUR InStock
A16981.0B A16981.18 A16981.30
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine tech. 90%, grade Technique
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine
Purity: 90% CAS No.: 1760-24-3 Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 222.36 Flash Point: 136°(276°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 261-263° Beilstein Reference: 636230 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008173
Formule: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Point d'ébullition: 261…263 °C
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: 136 °C (276 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008173
Numéro CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité