Isobutyltriméthoxysilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21048.14 B21048.22 B21048.36
B21048.14EA 26.2 EUR InStock
B21048.14 B21048.22 B21048.36
Isobutyltriméthoxysilane ≥97%
Isobutyltriméthoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 18395-30-7 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 178.31 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.3960 Boiling Point: 154-157° Beilstein Reference: 2233976 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051589
Formule: (H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃
MW: 178,3 g/mol
Point d'ébullition: 154…157 °C
Densité: 0.930
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051589
Numéro CAS: 18395-30-7
EINECS: 242-272-5
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité