Décyltriéthoxysilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16965.14 L16965.22
L16965.14EA 108 EUR InStock
L16965.14 L16965.22
Décyltriéthoxysilane ≥98%
Décyltriéthoxysilane
Purity: 98% CAS No.: 2943-73-9 Molecular Formula: C16H36O3Si Formula Weight: 304.55 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 150°/8mm Beilstein Reference: 2413155 MDL No.: MFCD00069132
Formule: C₁₆H₃₆O₃Si
Point d'ébullition: 150 °C (8 mmHg)
Densité: 0.879
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069132
Numéro CAS: 2943-73-9
EINECS: 220-940-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité