Décyltriméthoxysilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16966.14 L16966.22
L16966.14EA 57.3 EUR InStock
L16966.14 L16966.22
Décyltriméthoxysilane ≥98%
Décyltriméthoxysilane
Purity: 98% CAS No.: 5575-48-4 Molecular Formula: CH3(CH2)9Si(OCH3)3 Formula Weight: 262.47 Flash Point: 117°(242°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -37° Boiling Point: 102-106°/3.5mm Beilstein Reference: 8625082 MDL No.: MFCD00069135
Formule: C₁₃H₃₀O₃Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069135
Numéro CAS: 5575-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité