Ethyltriméthoxysilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Triméthoxy(éthyl)silane
B22752.14EA 29.9 EUR InStock
ABCRAB133292.0100 B22752.14 B22752.22
Ethyltriméthoxysilane ≥97%
Ethyltriméthoxysilane
Formule: C₅H₁₄O₃Si
MW: 150,25 g/mol
Point d'ébullition: 123…124 °C
Densité: 0,940
Point d'éclair: 27 °C (81 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051541
Numéro CAS: 5314-55-6
EINECS: 226-272-9
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité