Méthyltriméthoxysilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
250540050 250542500 250540010
ACRO250540050EA 23.3 EUR InStock
ACRO250540050 ACRO250542500 ACRO250540010
Méthyltriméthoxysilane 97%
Méthyltriméthoxysilane
Formule: C₄H₁₂O₃Si
Point d'ébullition: 102 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008342
Numéro CAS: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité