Méthyltriméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Triméthoxy(méthyl)silane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14178.0250EA 61 EUR InStock
8.14178.9999 8.14178.0250
Méthyltriméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthyltriméthoxysilane
Formule: C₄H₁₂O₃Si
MW: 136,22 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008342
Numéro CAS: 1185-55-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.22 g/mol
Boiling Point 102 - 103 °C (1013 hPa)
Flash Point 9 °C
Refractive Index 1.3646 (20 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité