Octadécyltriméthoxysilane 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
313600250 313601000
ACRO313600250EA 87.9 EUR InStock
ACRO313600250 ACRO313601000
Octadécyltriméthoxysilane 90% tech.
Octadécyltriméthoxysilane
Formule: C₂₁H₄₆O₃Si
Point d'ébullition: 170 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 13…17 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043060
Numéro CAS: 3069-42-9
EINECS: 221-339-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate. May partially crystallize)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % Total octadecyltrimethoxysilanes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité