Octyltriéthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Triéthoxy(octyl)silane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14414.0100EA 51.2 EUR InStock
8.14414.0100 8.14414.9999
Octyltriéthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Octyltriéthoxysilane
Formule: C₁₄H₃₂O₃Si
MW: 276,49 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,8515 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039883
Numéro CAS: 2943-75-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 276.49 g/mol
Boiling Point 98 - 99 °C (2.7 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 109 °C
Refractive Index 1.415 (25 °C, 589 nm)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité