(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 3-Triméthoxysilylpropane-1-thiol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18818.0100EA 69.7 EUR InStock
8.18818.0100 8.18818.9999
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formule: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196,34 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >65 °C
Numéro MDL: MFCD00004901
Numéro CAS: 4420-74-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 196.34 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4402 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 235 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité