Dibutylétain dichlorure
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Etain dibutyle dichlorureDBTCDichlorure de dibutylétainDichlorodibutylstannane
EHERC12258000EA 74.4 EUR InStock
EHERC12258000
Dibutylétain dichlorure
Dibutylétain dichlorure
Formule: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303,85 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000518
Numéro CAS: 683-18-1
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité