Diéthylétain dichlorure
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Etain diéthyle dichlorure
71155.09EA 464 EUR InStock
71155.09 71155.04 71155.02
Diéthylétain dichlorure
Diéthylétain dichlorure
Formule: C₄H₁₀Cl₂Sn
MW: 247,74 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013609
Numéro CAS: 866-55-7
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité