Diméthylgermanium dichlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichlorodiméthylgermane
34107.04EA 167 EUR InStock
34107.04 34107.09
Diméthylgermanium dichlorure ≥97%
Diméthylgermanium dichlorure
Formule: C₂H₆Cl₂Ge
MW: 173,59 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,51
Point d'éclair: 32 °C (90 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013588
Numéro CAS: 1529-48-2
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité