Dioctylétain dichlorure
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: DichlorodioctylstannaneEtain dioctyle dichlorureDichlorure de dioctylétain
PROODE-MS-03444EA 285 EUR InStock
PROODE-MS-03444
Dioctylétain dichlorure
Dioctylétain dichlorure
Formule: C₁₆H₃₄Cl₂Sn
MW: 416,06 g/mol
Point de fusion: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00018091
Numéro CAS: 3542-36-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité