Oxyde de dibutyletain
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DibutyloxostannaneOxyde de di-n-butyletainEtain dibutyle oxydeEtain di-n-butyle oxyde
14117.30EA 54.2 EUR InStock
14117.30 14117.18 14117.A1
Oxyde de dibutyletain
Oxyde de dibutyletain
Formule: C₈H₁₈OSn
MW: 248,94 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,58
Numéro MDL: MFCD00001992
Numéro CAS: 818-08-6
ONU: 3146
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité