Diéthylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16468.06 L16468.14
L16468.06EA 67.1 EUR InStock
L16468.06 L16468.14
Diéthylsilane ≥97%
Diéthylsilane
Purity: 98+% CAS No.: 542-91-6 Molecular Formula: C4H12Si Formula Weight: 88.23 Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.3920 Odour: Mild Melting Point: -132° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 1730902 Merck Reference: 14,3128 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039877
Formule: C₄H₁₂Si
Point d'ébullition: 56 °C
Point de fusion: –132 °C
Densité: 0.684
Point d'éclair: –20 °C (–4 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039877
Numéro CAS: 542-91-6
EINECS: 208-834-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3128
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité