Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromotriméthylsilane

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Triméthylbromosilane

MOLEM41545217EA 0 EUR InStock
MOLEM41545217
Bromotriméthylsilane
Bromotriméthylsilane


Formule: C₃H₉BrSi
MW: 153,09 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000048
Numéro CAS: 2857-97-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité