Chlorotriisopropylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Triisopropylchlorosilane
A17376.30EA 1310 EUR InStock
A17376.30 A17376.09 A17376.18
Chlorotriisopropylsilane ≥97%
Triisopropylchlorosilane
Formule: C₉H₂₁ClSi
MW: 192,8 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C
Densité: 0,908
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Numéro MDL: MFCD00009656
Numéro CAS: 13154-24-0
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité