Chlorotributylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03477.06 L03477.14
L03477.06EA 59.6 EUR InStock
L03477.06 L03477.14
Chlorotributylsilane ≥97%
Chlorotributylsilane
Purity: 97% CAS No.: 995-45-9 Molecular Formula: C12H27ClSi Formula Weight: 234.89 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 93-94°/4mm Beilstein Reference: 1742537 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00000509
Formule: C₁₂H₂₇ClSi
Point d'ébullition: 93…94 °C (4 mmHg)
Densité: 0.883
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000509
Numéro CAS: 995-45-9
EINECS: 213-627-1
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité