Chlorotriéthylsilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15547.09 A15547.18 A15547.30
A15547.09EA 45.2 EUR InStock
A15547.09 A15547.18 A15547.30
Chlorotriéthylsilane ≥98%
Chlorotriéthylsilane
Purity: 98+% CAS No.: 994-30-9 Molecular Formula: C6H15ClSi Formula Weight: 150.73 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Pungent Melting Point: ca -75° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 1732860 UN No.: 2986 MDL No.: MFCD00000507
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 145…147 °C
Point de fusion: ∼–75 °C
Densité: 0.899
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000507
Numéro CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité