Chlorotriméthylsilane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
110120010 110120250 110122500 110121000
110120010.EA 111 EUR InStock
110120010. 110120250. 110122500. 110121000.
Chlorotriméthylsilane 98%
Chlorotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ClSi
Point d'ébullition: 57 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
ONU: 1298
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457596-25
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité