Chlorotriméthylsilane 98% (par GC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Triméthylchlorosilane
A13651.APEA 87.5 EUR InStock
A13651.AP A13651.AE A13651.AU A13651.AC
Chlorotriméthylsilane 98% (par GC)
Chlorotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ClSi
MW: 108,64 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0,856
Point d'éclair: –27 °C (–16 °F)
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité