Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triméthylétain chlorure

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Etain triméthyle chlorure

EHERC17888000EA 85.6 EUR InStock
EHERC17888000
Triméthylétain chlorure
Triméthylétain chlorure


Formule: C₃H₉ClSn
MW: 199,27 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00000520
Numéro CAS: 1066-45-1
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité