Tripropylétain chlorure
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Etain tripropyle chlorureChlorotripropylstannaneChlorure de tripropylétain
EHERC17893850EA 108 EUR InStock
EHERC17893850
Tripropylétain chlorure
Tripropylétain chlorure
Formule: C₉H₂₁ClSn
MW: 283,43 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Numéro MDL: MFCD00013610
Numéro CAS: 2279-76-7
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité