Tributylétain hydrure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14109.0025 8.14109.0100 8.14109.0005
8.14109.0025EA 93.7 EUR InStock
8.14109.0025 8.14109.0100 8.14109.0005
Tributylétain hydrure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tributylétain hydrure
Formule: C₁₂H₂₈Sn
Point d'ébullition: 112…114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Numéro MDL: MFCD00009416
Numéro CAS: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₂H₂₈Sn
Molar Mass 291.06 g/mol
Boiling point 112 - 114 °C (11 hPa)
Density 1.10 g/cm³ (20 °C)
Flash point 109 °C
Ignition temperature 250 °C
Vapor pressure 5 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4726 (20 °C, 589 nm)
Storage class 6.1A Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S Phrase
S 35-36/37/39-45-60-61
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité