Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triéthylgermanium ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

43176.03EA 136 EUR InStock
43176.03 43176.06
Triéthylgermanium ≥97%
Triéthylgermanium
Co-reactant for the preparation of germanium acrylates


Formule: C₆H₁₆Ge
MW: 160,8 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C
Densité: 1,004
Point d'éclair: 5 °C (41 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077989
Numéro CAS: 1188-14-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité