Triméthylsilylacetylene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethynyltrimethylsilane
203570050 203570250 203571000
ACRO203570050EA 79 EUR InStock
ACRO203570050 ACRO203570250 ACRO203571000
Triméthylsilylacetylene 98%
Triméthylsilylacetylene
Formule: C₅H₁₀Si
MW: 98,22 g/mol
Point d'ébullition: 53 °C (1013 hPa)
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008569
Numéro CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité