Tétrabutylgermanium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
34119.06 34119.14 34119.03
34119.06EA 127 EUR InStock
34119.06 34119.14 34119.03
Tétrabutylgermanium ≥99%
Tétrabutylgermanium
Purity: 99% CAS No.: 1067-42-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4Ge Formula Weight: 301.05 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.934 Refractive Index: 1.4571 Boiling Point: 277-279° MDL No.: MFCD00015224
Formule: C₁₆H₃₆Ge
MW: 301,07 g/mol
Point d'ébullition: 277…279 °C
Densité: 0.934
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015224
Numéro CAS: 1067-42-1
EINECS: 213-929-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité