Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrabutylétain

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Tétra-n-butylétainTétrabutylstannane

EHERC17328000EA 74.4 EUR InStock
EHERC17328000
Tétrabutylétain
Tétrabutylétain


Formule: C₁₆H₃₆Sn
MW: 347,17 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009422
Numéro CAS: 1461-25-2
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité