Tétraéthylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03328.22 L03328.06 L03328.14
L03328.22EA 368 EUR InStock
L03328.22 L03328.06 L03328.14
Tétraéthylsilane ≥97%
Tétraéthylsilane
Purity: 97% CAS No.: 631-36-7 Molecular Formula: C8H20Si Formula Weight: 144.33 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Recognizable Melting Point: -82° Boiling Point: 153-155° Beilstein Reference: 1732768 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009019
Formule: C₈H₂₀Si
Point d'ébullition: 153…155 °C
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0.767
Point d'éclair: 26 °C (78 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009019
Numéro CAS: 631-36-7
EINECS: 211-155-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité