Tétraméthylgermanium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16931.06 A16931.14
A16931.06EA 179 EUR InStock
A16931.06 A16931.14
Tétraméthylgermanium ≥98%
Tétraméthylgermanium
Purity: 98% CAS No.: 865-52-1 Molecular Formula: Ge(CH3)4 Formula Weight: 132.73 Flash Point: -37°(-35°F) Refractive Index: 1.3890 Melting Point: -88° Boiling Point: 42-44° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014843
Formule: C₄H₁₂Ge
MW: 132,75 g/mol
Point d'ébullition: 42…44 °C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0.975
Point d'éclair: –37 °C (–35 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014843
Numéro CAS: 865-52-1
EINECS: 212-745-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité