Tétraméthylsilane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TMS
268861000 268865000 268860025
ACRO268861000EA 77.1 EUR InStock
ACRO268861000 ACRO268865000 ACRO268860025
Tétraméthylsilane 99%
Tétraméthylsilane
Formule: C₄H₁₂Si
MW: 88,22 g/mol
Point d'ébullition: 26.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.64 g/cm³
Point d'éclair: –27 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008274
Numéro CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
ONU: 2749
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité