Tétraméthylétain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Tétraméthylstannane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08706.0010EA 194 EUR InStock
8.08706.9999 8.08706.0010
Tétraméthylétain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétraméthylétain
Formule: C₄H₁₂Sn
MW: 178,85 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –54 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Numéro MDL: MFCD00008278
Numéro CAS: 594-27-4
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -54 °C
Molar Mass 178.82 g/mol
Boiling Point 74 - 75 °C (1013 hPa)
Flash Point -12 °C
Refractive Index 1.441 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité