Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraoctylétain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.21898.0100EA 131 EUR InStock
8.21898.9999 8.21898.0100 8.21898.5000
Tétraoctylétain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétraoctylétain


Formule: C₃₂H₆₈Sn
MW: 571,6 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (13 hPa)
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Numéro CAS: 3590-84-9
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 571.57 g/mol
Boiling Point 268 °C (13 hPa)
Flash Point 180 °C
Refractive Index 1.4681 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité