Tétrapropylétain
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROODE-MS-02122-03EA 290 EUR InStock
PROODE-MS-02122-03
Tétrapropylétain
Tétrapropylétain
Formule: C₁₂H₂₈Sn
MW: 291,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015196
Numéro CAS: 2176-98-9
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité