1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,2,2-Tétraméthyl-1,2-diphényldisilane
ACRO387880010EA 93.3 EUR InStock
ACRO387880010
1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane 97%
1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane
Formule: C₁₆H₂₂Si₂
MW: 270,52 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (0,3 mmHg)
Point de fusion: 33…38 °C
Point d'éclair: 105 °C
Numéro MDL: MFCD00054786
Numéro CAS: 1145-98-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité