Oxyde de bis(tributyletain)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Di-étain tributyle oxydeTBTO
MOLEM49409483EA 0 EUR InStock
MOLEM49409483
Oxyde de bis(tributyletain)
Oxyde de bis(tributyletain)
Formule: C₂₄H₅₄OSn₂
MW: 596,11 g/mol
Point d'ébullition: 475 °C (1013 hPa)
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009418
Numéro CAS: 56-35-9
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité