Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaméthyldiétain ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hexa-n-méthyldiétainHexaméthyldistannaneDi-étain hexaméthyle

A17638.03EA 59.5 EUR InStock
A17638.03 A17638.14 A17638.06
Hexaméthyldiétain ≥97%
Hexaméthyldiétain


Formule: C₆H₁₈Sn₂
MW: 327,63 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (45 mmHg)
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1,58
Point d'éclair: 61 °C (142 °F)
Numéro MDL: MFCD00008277
Numéro CAS: 661-69-8
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité