Phénylétain trichlorure
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trichlorure de phénylétainEtain phényle trichlorureTrichlorophénylstannane
71157.14EA 325 EUR InStock
71157.14 71157.06
Phénylétain trichlorure
Phénylétain trichlorure
Formule: C₆H₅Cl₃Sn
MW: 302,17 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (10 mmHg)
Densité: 1,84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000513
Numéro CAS: 1124-19-2
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité