Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylétain trichlorure ≥98%

Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Danger
Synonyms: Trichlorure de phénylétainEtain phényle trichlorureTrichlorophénylstannane

STRE50-1780-2GEA 0 EUR InStock
STRE50-1780-2G
Phénylétain trichlorure ≥98%
Phénylétain trichlorure


Formule: C₆H₅Cl₃Sn
MW: 302,17 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (12 mmHg)
Densité: 1,839
Point d'éclair: >230 °F
Numéro MDL: MFCD00000513
Numéro CAS: 1124-19-2
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité