Phényltriéthoxysilane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
174640010 174642500
ACRO174640010EA 150 EUR InStock
ACRO174640010 ACRO174642500
Phényltriéthoxysilane 98%
Phényltriéthoxysilane
Formule: C₁₂H₂₀O₃Si
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41 °C
Densité: 0.996 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00009065
Numéro CAS: 780-69-8
EINECS: 212-305-8
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4594 to 1.4614 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité